Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2-Dibrom-1-phenylethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

178012-100G 178012-500G
SIAL178012-100GEA 62.9 EUR InStock
SIAL178012-100G SIAL178012-500G
1,2-Dibrom-1-phenylethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibrom-1-phenylethan


Formel: C₆H₅CHBrCH₂Br
MW: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 75…76 °C
Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000138
CAS-Nummer: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
UN: 3261
ADR: 8 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge