Dimethyl methylsuccinate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
178799-10G
SIAL178799-10GEA 55.5 EUR InStock
SIAL178799-10G
Dimethyl methylsuccinate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylsuccinate
Dimethyl methylsuccinate is used in the synthesis of β-half esters.
Formel: C₇H₁₂O₄
Siedepunkt: 196 °C (Lit.)
Dichte: 1,076 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flash-Pt: 83 °C
MDL Number: MFCD00008449
CAS-Nummer: 1604-11-1
EINECS: 216-506-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98%
Refractive index n20/D 1.42 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge