Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride) ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

179523-5G
SIAL179523-5GEA 96.6 EUR InStock
SIAL179523-5G
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride) ≥98%, Sigma-Aldrich®
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
Dimethyl suberimidate dihydrochloride acts as a cross-linking agent for amino groups. It is used in the treatment of avian myeloblastosis virus (AMV).

Reactant involved in:
Chemical modification of tyrosinase for coupling to produce biocatalytic enzymatic flow-through detectors
Cross-linker for synthesis of collagen-calcium phosphate composites


Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Melting Pt: 213…214 °C (Lit.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012574
CAS-Nummer: 34490-86-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge