Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylterephthalat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185124-3KG 185124-500G
SIAL185124-3KGEA 162 EUR InStock
SIAL185124-3KG SIAL185124-500G
Dimethylterephthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethylterephthalat


Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 139 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 141 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge