5-Phenyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
188220-5G
SIAL188220-5GEA 127 EUR InStock
SIAL188220-5G
5-Phenyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
5-Phenyl-1-pentanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
MW: 164.25 g/mol
Dichte: 0.975 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002979
CAS-Nummer: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge