Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylmagnesiumchlorid ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

189901-100ML 189901-800ML 189901-8L
SIAL189901-100MLEA 63.8 EUR InStock
SIAL189901-100ML SIAL189901-800ML SIAL189901-8L
Methylmagnesiumchlorid ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium chloride


Formel: CH₃ClMg
MDL Number: MFCD00000468
CAS-Nummer: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge