3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190683-25G
SIAL190683-25GEA 146 EUR InStock
SIAL190683-25G
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₃H₆N₄S
MDL Number: MFCD00005232
CAS-Nummer: 45534-08-5
EINECS: 256-242-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge