Isochinolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192694-5G
SIAL192694-5GEA 40.6 EUR InStock
SIAL192694-5G
Isochinolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-N-oxid
Formel: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006903
CAS-Nummer: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge