2-Amino-4-(2-methyl-2-propanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193283-10G
SIAL193283-10GEA 59.8 EUR InStock
SIAL193283-10G
2-Amino-4-(2-methyl-2-propanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
MDL Number: MFCD00007698
CAS-Nummer: 1199-46-8
EINECS: 214-844-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge