4-(Methylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
195510-1G
SIAL195510-1GEA 35.8 EUR InStock
SIAL195510-1G
4-(Methylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
MDL Number: MFCD00152625
CAS-Nummer: 1121-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge