2-Thienylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195995-25G
SIAL195995-25GEA 81.4 EUR InStock
SIAL195995-25G
2-Thienylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Thienylacetylchlorid
Formel: C₆H₅ClOS
MDL Number: MFCD00005456
CAS-Nummer: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge