2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
197777-50G
SIAL197777-50GEA 103 EUR InStock
SIAL197777-50G
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
Formel: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214.65 g/mol
MDL Number: MFCD00004192
CAS-Nummer: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge