Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

202614-100G 202614-25G 202614-5G
SIAL202614-100GEA 1230 EUR InStock
SIAL202614-100G SIAL202614-25G SIAL202614-5G
Aluminiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Aluminium sulphate


Formel: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Melting Pt: 770
Dichte: 2.672 g/cm³ (22.5 °C)
MDL Number: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge