Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumhexafluorotitanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ100

204749-10G 204749-250G 204749-50G
SIAL204749-10GEA 90.3 EUR InStock
SIAL204749-10G SIAL204749-250G SIAL204749-50G
Ammoniumhexafluorotitanat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumhexafluorotitanat


Formel: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95 g/mol
MDL Number: MFCD00010888
CAS-Nummer: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge