2-Methyl-5-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213187-10G
SIAL213187-10GEA 0 EUR InStock
SIAL213187-10G
2-Methyl-5-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-5-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043912
CAS-Nummer: 13120-77-9
EINECS: 236-048-6
UN: 2446
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge