Kalzium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215414-25G
SIAL215414-25GEA 46.3 EUR InStock
SIAL215414-25G
Kalzium, Sigma-Aldrich®
Kalzium
Formel: Ca
Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 850 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-Nummer: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge