Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


215996-500G
SIAL215996-500GEA 76.9 EUR InStock
SIAL215996-500G
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS
di-Ammoniumhydrogenphosphat


Formel: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132.06 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge