Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

217964-100G 217964-25G 217964-5G
SIAL217964-100GEA 341 EUR InStock
SIAL217964-100G SIAL217964-25G SIAL217964-5G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat


Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Melting Pt: 159…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge