4'-Carboxybenzo-15-krone-5 (4'-Carboxybenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21874-1G
SIAL21874-1GEA 286 EUR InStock
SIAL21874-1G
4'-Carboxybenzo-15-krone-5 (4'-Carboxybenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
4'-Carboxybenzo-15-krone-5 (4'-Carboxybenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel: C₁₅H₂₀O₇
MDL Number: MFCD00143276
CAS-Nummer: 56683-55-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge