Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumthiocyanat ≥97,5% ACS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

221988-100G 221988-2.5KG 221988-500G
SIAL221988-100GEA 46.8 EUR InStock
SIAL221988-100G SIAL221988-2.5KG SIAL221988-500G
Ammoniumthiocyanat ≥97,5% ACS, Sigma-Aldrich®
Ammoniumthiocyanat


Formel: NH₄SCN
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %
pH (5 %, 25 °C) 4.5 - 6.0
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.025 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Iodine consuming substances Max. 0.004 meq/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge