2-(Phenylsulfonyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225045-1G
SIAL225045-1GEA 49.2 EUR InStock
SIAL225045-1G
2-(Phenylsulfonyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-(Phenylsulfonyl)anilin
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233.2862 g/mol
MDL Number: MFCD00007706
CAS-Nummer: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge