1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226491-5G
SIAL226491-5GEA 177 EUR InStock
SIAL226491-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid
Formel: C₉H₁₇N
MDL Number: MFCD00000003
CAS-Nummer: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
UN: 3275
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge