Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

228931-100G 228931-25G 228931-500G
SIAL228931-100GEA 108 EUR InStock
SIAL228931-100G SIAL228931-25G SIAL228931-500G
Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrichlorid Heptahydrat


Formel: CeCl₃·7H₂O
MW: 372.58 g/mol
Melting Pt: 848
Dichte: 3.97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149634
CAS-Nummer: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 12,02041
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge