Platin(IV)oxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
229040-1G
SIAL229040-1GEA 208 EUR InStock
SIAL229040-1G
Platin(IV)oxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)oxid Monohydrat
Formel: O₂Pt·1H₂O
MDL Number: MFCD00066964
CAS-Nummer: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge