2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230103-100G
SIAL230103-100GEA 479 EUR InStock
SIAL230103-100G
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00012979
CAS-Nummer: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge