Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

23270-250G 23270-50G 23270-1KG
SIAL23270-250GEA 55.5 EUR InStock
SIAL23270-250G SIAL23270-50G SIAL23270-1KG
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat


Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Melting Pt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge