2-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
23310-250ML
SIAL23310-250MLEA 54.8 EUR InStock
SIAL23310-250ML
2-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
2-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 208
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1.213 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 105
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007656
CAS-Nummer: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge