Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Octamethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

235695-100G 235695-25G
SIAL235695-100GEA 157 EUR InStock
SIAL235695-100G SIAL235695-25G
Octamethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®
Octamethylcyclotetrasiloxan


Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 51 °C
MDL Number: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge