Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Octamethyltrisiloxan ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

235709-100ML 235709-5ML
SIAL235709-100MLEA 246 EUR InStock
SIAL235709-100ML SIAL235709-5ML
Octamethyltrisiloxan ≥98%, Sigma-Aldrich®
Octamethyltrisiloxan


Formel: [(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂
MW: 236.53 g/mol
Siedepunkt: 153
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 29 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD00008264
CAS-Nummer: 107-51-7
EINECS: 203-497-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06844
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fba031046b7091a87c7b3f3b170c026c07722977&vid=fba031046b7091a87c7b3f3b170c026c07722977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge