N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
236071-10G
SIAL236071-10GEA 43.2 EUR InStock
SIAL236071-10G
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00002244
CAS-Nummer: 94-93-9
EINECS: 202-376-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge