Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(III)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

236136-25G 236136-5G
SIAL236136-25GEA 217 EUR InStock
SIAL236136-25G SIAL236136-5G
Cobalt(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III)fluorid


Formel: CoF₃
MW: 115.93 g/mol
Melting Pt: 927
Dichte: 3.88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010942
CAS-Nummer: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02491
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge