Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylphosphit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240907-100G 240907-25G
SIAL240907-100GEA 74.6 EUR InStock
SIAL240907-100G SIAL240907-25G
Trimethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphit


Formel: C₃H₉O₃P
MW: 124.08 g/mol
Siedepunkt: 111
Melting Pt: –77.8 °C
Dichte: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 50
MDL Number: MFCD00008350
CAS-Nummer: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge