2,2'-Bithiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
241636-10G
SIAL241636-10GEA 202 EUR InStock
SIAL241636-10G
2,2'-Bithiophen, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
MDL Number: MFCD00005414
CAS-Nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge