Tetrapentylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241970-25G
SIAL241970-25GEA 104 EUR InStock
SIAL241970-25G
Tetrapentylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrapentylammoniumbromid
Formel: C₂₀H₄₄BrN
Melting Pt: 103 °C
Dichte: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011856
CAS-Nummer: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge