(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
243167-1G
SIAL243167-1GEA 45.5 EUR InStock
SIAL243167-1G
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
MDL Number: MFCD00064461
CAS-Nummer: 53562-86-0
EINECS: 258-628-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge