Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinkselenid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

244619-10G 244619-50G
SIAL244619-10GEA 99.5 EUR InStock
SIAL244619-10G SIAL244619-50G
Zinkselenid, Sigma-Aldrich®
Zinkselenid


Formel: SeZn
Melting Pt: 1793 °C
Dichte: 5,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011296
CAS-Nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,10290
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge