4-Phenoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
246182-25G
SIAL246182-25GEA 80.1 EUR InStock
SIAL246182-25G
4-Phenoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00002539
CAS-Nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge