Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

250279-25ML 250279-5ML
SIAL250279-25MLEA 133 EUR InStock
SIAL250279-25ML SIAL250279-5ML
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid


Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.4078 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000680
CAS-Nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge