Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thionylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

251259-100G 251259-25G
SIAL251259-100GEA 176 EUR InStock
SIAL251259-100G SIAL251259-25G
Thionylbromid, Sigma-Aldrich®
Thionylbromid


Formel: Br₂OS
MW: 207.87 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C (20 mmHg)
Melting Pt: –49.5 °C
Dichte: 2.672 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011448
CAS-Nummer: 507-16-4
EINECS: 208-064-3
UN: 3264
ADR: 8 I
Merck Index: 12,09484
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge