Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinc meso-tetraphenylporphine ≥97,5%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252166-100MG 252166-500MG
SIAL252166-100MGEA 69.1 EUR InStock
SIAL252166-100MG SIAL252166-500MG
Zinc meso-tetraphenylporphine ≥97,5%, Sigma-Aldrich®
Zinc meso-tetraphenylporphine


Formel: C₄₄H₂₈N₄Zn
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012155
CAS-Nummer: 14074-80-7
EINECS: 213-025-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Purple
Appearance (Form) Powder, Crystals or Crystalline Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Wavelength 420 - 426 nm
Extinction Coefficient ≥ 400000 (c = 0.001 g/L; Toluene)
Carbon 68.0 - 77.8 %
Nitrogen 7.4 - 8.7 %
Purity (HPLC) ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge