Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bismut(III)nitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

254150-25G
SIAL254150-25GEA 128 EUR InStock
SIAL254150-25G
Bismut(III)nitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)nitrat Pentahydrat


Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30
Dichte: 2.736 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge