Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Crotonaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

262668-100ML 262668-1L 262668-5ML
SIAL262668-100MLEA 74.1 EUR InStock
SIAL262668-100ML SIAL262668-1L SIAL262668-5ML
Crotonaldehyd, Sigma-Aldrich®
Crotonaldehyd


Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
MDL Number: MFCD00007003
CAS-Nummer: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN: 1143
ADR: 6.1 I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge