Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98,0% (durch GC), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

275794-5G
SIAL275794-5GEA 74.3 EUR InStock
SIAL275794-5G
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98,0% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)phosphate
Tris(trimethylsilyl) phosphate has been investigated as a novel film-forming additive for LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cycling at high cut-off potential in LiPF6-based electrolyte. It undergoes dealkylsilylation reaction with alumazene to yield heteroadamantane molecule.


Formel: C₉H₂₇O₄PSi₃
MW: 314.54 g/mol
Siedepunkt: 228…229 °C (720 mmHg)) (Lit.)
Melting Pt: 3…4 °C (Lit.)
Dichte: 0.945 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00008267
CAS-Nummer: 10497-05-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) >98,0%
Refractive index (n20/D) 1,409 (lit.)
Colour Colourless
Form Liquid
Proton NMR spectrum Conforms to structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge