Acetonitril-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277223-250MG
SIAL277223-250MGEA 443 EUR InStock
SIAL277223-250MG
Acetonitril-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[2-13C]
Formel: C₂H₃N
MDL Number: MFCD00001879
CAS-Nummer: 1722-09-4
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge