L(+)-Lysin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282677-25G
SIAL282677-25GEA 59 EUR InStock
SIAL282677-25G
L(+)-Lysin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lysin Monohydrat
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Melting Pt: 225 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151035
CAS-Nummer: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge