3,5-Diiodsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283444-5G
SIAL283444-5GEA 69.8 EUR InStock
SIAL283444-5G
3,5-Diiodsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Diiodsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄I₂O₂
MDL Number: MFCD00003321
CAS-Nummer: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge