Methyl-6-methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284777-10G
SIAL284777-10GEA 153 EUR InStock
SIAL284777-10G
Methyl-6-methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-6-methylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006340
CAS-Nummer: 5470-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge