trans-2,5-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290343-5G
SIAL290343-5GEA 105 EUR InStock
SIAL290343-5G
trans-2,5-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-2,5-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
MW: 184.14 g/mol
MDL Number: MFCD00010318
CAS-Nummer: 112898-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge