Cyclohexen-1-carbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29252-10ML
SIAL29252-10MLEA 295 EUR InStock
SIAL29252-10ML
Cyclohexen-1-carbonitril, Sigma-Aldrich®
Cyclohexen-1-carbonitril
Formel: C₇H₉N
MDL Number: MFCD00013772
CAS-Nummer: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge