Palladium(II)trifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
299685-1G 299685-5G
SIAL299685-1GEA 126 EUR InStock
SIAL299685-1G SIAL299685-5G
Palladium(II)trifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)trifluoracetat
Formel: C₄F₆O₄Pd
MW: 332.45 g/mol
MDL Number: MFCD00013204
CAS-Nummer: 42196-31-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge